Drukuj
Fmoc-D-isoleucine
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Fmoc-D-Ile-OH, (2R,3R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-methylpentanoic acid
BIBA1019-1G BIBA1019-250MG BIBA1019-5G
APOSBIBA1019-1GEA 1530 PLN
APOSBIBA1019-1G APOSBIBA1019-250MG APOSBIBA1019-5G
Fmoc-D-isoleucine
Fmoc-D-isoleucine
Formuła: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353.418 g/mol
Temp. topnienia: 143…153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00080291
Numer CAS: 143688-83-9