Drukuj
glutation (forma zredukowana)
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
BIB6314-25G BIB6314-100G BIB6314-500G
APOSBIB6314-25GEA 145 PLN
APOSBIB6314-25G APOSBIB6314-100G APOSBIB6314-500G
glutation (forma zredukowana)
glutation (forma zredukowana)
Formuła: C₁₀H₁₇N₃O₆S
MW: 307.33 g/mol
Temp. topnienia: 192…195 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00065939
Numer CAS: 70-18-8
Klasyfikacja Merck : 13,04488