Drukuj
(2S,3R,4S,5S)-2-(4-Nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: p-Nitrophenyl alpha-L-arabinopyranoside
BIB6309-250MG BIB6309-500MG BIB6309-1G
APOSBIB6309-250MGEA 691 PLN
APOSBIB6309-250MG APOSBIB6309-500MG APOSBIB6309-1G
(2S,3R,4S,5S)-2-(4-Nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
(2S,3R,4S,5S)-2-(4-Nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Formuła: C₁₁H₁₃NO₇
Temp. topnienia: 201…202 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00151486
Numer CAS: 1223-07-0