Drukuj
(±)-1,2-Oktanodiol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIB6291-1KG BIB6291-2.5KG BIB6291-500G
APOSBIB6291-1KGEA 1350 PLN
APOSBIB6291-1KG APOSBIB6291-2.5KG APOSBIB6291-500G
(±)-1,2-Oktanodiol
(±)-1,2-Oktanodiol
Formuła: C₈H₁₈O₂
Temp. Wrzenia: 131…132 °C
Temp. topnienia: 28…31 °C
Temp. Zapłonu: 138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010738
Numer CAS: 1117-86-8