Drukuj
1,4-Diaminobutan free base
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
BIB6265-1KG BIB6265-500G BIB6265-25G BIB6265-100G BIB6265-2.5KG
APOSBIB6265-1KGEA 1620 PLN
APOSBIB6265-1KG APOSBIB6265-500G APOSBIB6265-25G APOSBIB6265-100G APOSBIB6265-2.5KG
1,4-Diaminobutan free base
1,4-Diaminobutane
Formuła: C₄H₁₂N₂
Temp. topnienia: 25…28 °C
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008235
Numer CAS: 110-60-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-782-3
Jednostka: 2928
ADR: 6.1+8,II