Drukuj
Kwas L-(+)-mlekowy 98.0+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-Lactic acid, L-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid, (S)-(+)-Lactic acid
BIB6089-100G BIB6089-50G BIB6089-25G
APOSBIB6089-100GEA 1420 PLN
APOSBIB6089-100G APOSBIB6089-50G APOSBIB6089-25G
Kwas L-(+)-mlekowy 98.0+%
Kwas L-(+)-mlekowy
Formuła: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 235
Temp. topnienia: 53 °C
Gęstość: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064266
Numer CAS: 79-33-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-196-2
Klasyfikacja Merck : 13,05352