Drukuj
mezo-Inozyt
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
BIB6083-100G BIB6083-1KG BIB6083-500G
APOSBIB6083-100GEA 182 PLN
APOSBIB6083-100G APOSBIB6083-1KG APOSBIB6083-500G
mezo-Inozyt
mezo-Inozyt
Formuła: C₆H₁₂O₆
Temp. topnienia: 222…227 °C
Gęstość: 0,63 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077932
Numer CAS: 87-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-781-2