Gly pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
BIB6062-100MG
BIB6062-25MG
APOSBIB6062-100MGEA
1790
PLN
APOSBIB6062-100MG
APOSBIB6062-25MG
Gly pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Gly pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Substratefor dipeptidylaminopeptidase IV.
Formuła:
C₁₇H₂₀BrN₃O₄ Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00152092 Numer CAS: 115035-46-6 |