Drukuj
Sodium glycocholate
Dostawca: Apollo Scientific
BIB6061-10G BIB6061-5G
APOSBIB6061-10GEA 544 PLN
APOSBIB6061-10G APOSBIB6061-5G
Sodium glycocholate
Sodium glycocholate
Bile salt.
Formuła: C₂₆H₄₂NNaO₆
Temp. topnienia: 210…215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036741
Numer CAS: 863-57-0