Drukuj
meso-Erythritol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: meso-Erythritol, (2R,3S)-rel-Butane-1,2,3,4-tetraol, i-Erythritol
BIB6050-1KG BIB6050-500G
APOSBIB6050-1KGEA 377 PLN
APOSBIB6050-1KG APOSBIB6050-500G
meso-Erythritol
meso-Erythritol
Formuła: C₄H₁₀O₄
MW: 122.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 329…331 °C
Temp. topnienia: 120…123 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00004710
Numer CAS: 149-32-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-737-3