Drukuj
4-Chloroindole-3-acetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIB6028-250MG BIB6028-500MG
APOSBIB6028-250MGEA 203 PLN
APOSBIB6028-250MG APOSBIB6028-500MG
4-Chloroindole-3-acetic acid
4-Chloroindole-3-acetic acid
Formuła: C₁₀H₈ClNO₂
MW: 209.63 g/mol
Temp. topnienia: 179…188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00216155
Numer CAS: 2519-61-1