Drukuj
sól sodowa błękitu bromotymolowego
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium α-(3-bromo-5-isopropyl-4-oxo-2-methyl-2,5-cyclohexadienylidene)-2-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)toluenesulphonate, Bromothymol blue water soluble, Sodium 2-bromo-4-(3-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-6-isopropyl-3-methylphenolate
BIB6017-25G BIB6017-50G
APOSBIB6017-25GEA 435 PLN
APOSBIB6017-25G APOSBIB6017-50G
sól sodowa błękitu bromotymolowego
sól sodowa błękitu bromotymolowego
Formuła: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
MW: 646.37 g/mol
Temp. topnienia: 200…202 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077263
Numer CAS: 34722-90-2
Numer WE (dawny EINECS): 252-169-7