Drukuj
siarczan dodecylu sodu ≥99%, Ultrapure
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
BIB2008-1KG BIB2008-250G BIB2008-500G
APOSBIB2008-1KGEA 783 PLN
APOSBIB2008-1KG APOSBIB2008-250G APOSBIB2008-500G
siarczan dodecylu sodu ≥99%, Ultrapure
siarczan dodecylu sodu
Ionic detergent.
  • Toxic LD50 of <500mg/kg
Formuła: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Temp. topnienia: 204…207 °C
Gęstość: 0,37 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036175
Numer CAS: 151-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-788-1
Jednostka: 2926
ADR: 4.1+6.1,II