Drukuj
kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy) ≥99.5%, Ultrapure
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIB2004-100G BIB2004-1KG BIB2004-250G
APOSBIB2004-100GEA 203 PLN
APOSBIB2004-100G APOSBIB2004-1KG APOSBIB2004-250G
kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy) ≥99.5%, Ultrapure
kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy)
Biological buffer - useful range 6.1 - 7.5
  • Heavy metals: <10ppm
  • pKa @ 20°C: 6.8 + 0.5
Formuła: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006159
Numer CAS: 5625-37-6
Numer WE (dawny EINECS): 227-057-6