Drukuj
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy) 99,5, ultrapure
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
BIB2003-1KG BIB2003-250G BIB2003-500G
APOSBIB2003-1KGEA 1100 PLN
APOSBIB2003-1KG APOSBIB2003-250G APOSBIB2003-500G
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy) 99,5, ultrapure
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy)
Biological buffer - useful range 6.5-7.9
  • Heavy metals:<5 ppm
  • pKa @ 20°C: 7.20 + 0.2
Formuła: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209.27 g/mol
Temp. topnienia: >277 °C
Temp. Zapłonu: 116 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006183
Numer CAS: 1132-61-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-478-5
Klasyfikacja Merck : 13,06288