Drukuj
kwas 2-morfolinoetylosulfonowy (MES) ≥99.5%, Ultrapure
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIB2002-250G BIB2002-1KG BIB2002-50G
APOSBIB2002-250GEA 508 PLN
APOSBIB2002-250G APOSBIB2002-1KG APOSBIB2002-50G
kwas 2-morfolinoetylosulfonowy (MES) ≥99.5%, Ultrapure
kwas 2-morfolinoetylosulfonowy
Biological buffer - useful range 5.5 - 6.7.
  • Heavy metals: <15ppm
  • pKa @ 20°C: 6.15 + 0.1
Formuła: C₆H₁₃NO₄S
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006181
Numer CAS: 4432-31-9
Numer WE (dawny EINECS): 214-478-5