Drukuj
Ac-D-Lys-OH
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (R)-2-Acetamido-6-aminohexanoic acid, N-alpha-acetyl-D-lysine
BIB1449-250MG BIB1449-1G BIB1449-5G
APOSBIB1449-250MGEA 139 PLN
APOSBIB1449-250MG APOSBIB1449-1G APOSBIB1449-5G
Ac-D-Lys-OH
Ac-D-Lys-OH
Formuła: C₈H₁₆N₂O₃
MW: 188.227 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066056
Numer CAS: 58840-79-2