Drukuj
Pyr-AMC
Dostawca: Apollo Scientific
BIB1445-100MG BIB1445-250MG
APOSBIB1445-100MGEA 1160 PLN
APOSBIB1445-100MG APOSBIB1445-250MG
Pyr-AMC
Pyr-AMC
Formuła: C₁₅H₁₄N₂O₄
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00080240
Numer CAS: 66642-36-2