Drukuj
L-Leucine(4-methyl-7-coumarinylamide) hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: H-Leu-AMC·HCl
BIB1441-100MG BIB1441-250MG
APOSBIB1441-100MGEA 363 PLN
APOSBIB1441-100MG APOSBIB1441-250MG
L-Leucine(4-methyl-7-coumarinylamide) hydrochloride
L-Leucine(4-methyl-7-coumarinylamide) hydrochloride
Formuła: C₁₆H₂₀N₂O₃·HCl
MW: 324.805 g/mol
Temp. topnienia: 283 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00043262
Numer CAS: 62480-44-8