Drukuj
Bicyna ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIB1151-100G BIB1151-1KG BIB1151-2.5KG
APOSBIB1151-100GEA 110 PLN
APOSBIB1151-100G APOSBIB1151-1KG APOSBIB1151-2.5KG
Bicyna ≥99%
Bicyna
Biological buffer - useful range 7.6 - 9.0. Recommended for low temperature work.
Formuła: C₆H₁₃NO₄
Temp. topnienia: 190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004295
Numer CAS: 150-25-4
Numer WE (dawny EINECS): 205-755-1