Drukuj
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIB1056-1G BIB1056-5G
APOSBIB1056-1GEA 255 PLN
APOSBIB1056-1G APOSBIB1056-5G
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
Chromogenic substrate for trypsin and other proteolytic enzymes.
Formuła: C₁₉H₂₃ClN₆O₄
Temp. topnienia: 272…276 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00012846
Numer CAS: 911-77-3