Drukuj
błękit bromofenolowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
BIB1005-10G BIB1005-25G
APOSBIB1005-10GEA 276 PLN
APOSBIB1005-10G APOSBIB1005-25G
błękit bromofenolowy
błękit bromofenolowy
Formuła: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669.97 g/mol
Temp. topnienia: 279 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005875
Numer CAS: 115-39-9
Klasyfikacja Merck : 13,01429