Drukuj
D(+)-biotyna 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
BIB0603-1G BIB0603-5G BIB0603-10G
APOSBIB0603-1GEA 145 PLN
APOSBIB0603-1G APOSBIB0603-5G APOSBIB0603-10G
D(+)-biotyna 99%
D(+)-biotyna
Formuła: C₁₀H₁₆N₂O₃S
MW: 244.31 g/mol
Temp. topnienia: 231…233 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005541
Numer CAS: 58-85-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-399-3
Klasyfikacja Merck : 13,01231