Drukuj
kwas N,N-bis(2-hydroksyetylo)-2-aminoetanosulfonowy ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIB0146-100G BIB0146-1KG BIB0146-500G
APOSBIB0146-100GEA 182 PLN
APOSBIB0146-100G APOSBIB0146-1KG APOSBIB0146-500G
kwas N,N-bis(2-hydroksyetylo)-2-aminoetanosulfonowy ≥99%
kwas N,N-bis(2-hydroksyetylo)-2-aminoetanosulfonowy
Biological buffer - useful range 6.4 - 7.8
Formuła: C₆H₁₅NO₅S
Temp. topnienia: 153…157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007533
Numer CAS: 10191-18-1
Numer WE (dawny EINECS): 233-465-5