Drukuj
Bacitracin
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIB0106-25G BIB0106-5G
APOSBIB0106-25GEA 566 PLN
APOSBIB0106-25G APOSBIB0106-5G
Bacitracin
Bacitracin
Bacitracin is active against gram-positive bacteria.
  • Approx. 75,000 units/g
Formuła: C₆₆H₁₀₃N₁₇O₁₆S₁
Temp. topnienia: 221…225 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00062640
Numer CAS: 1405-87-4