Drukuj
Chlorek wapnia dihydrat
Dostawca: Apollo Scientific
APOSBIA4689-250GEA 182 PLN
APOSBIA4689-250G
Chlorek wapnia dihydrat
Chlorek wapnia dihydrat
Formuła: CaCl₂·2H₂O
MW: 147,01 g/mol
Temp. topnienia: 175 °C
Gęstość: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149613
Numer CAS: 10035-04-8