Drukuj
4-Aminophenylphosphate sodium salt
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-APP
BIA4012-100MG BIA4012-1G BIA4012-500MG
APOSBIA4012-100MGEA 363 PLN
APOSBIA4012-100MG APOSBIA4012-1G APOSBIA4012-500MG
4-Aminophenylphosphate sodium salt
4-Aminophenylphosphate sodium salt
Formuła: C₆H₇NO₄P·Na·4.0H₂O
MW: 283.2 g/mol
Temp. topnienia: 176 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer CAS: 108084-47-5