Drukuj
7-Aminocephalosporanic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 7-ACA, (6R,7R)-3-(Acetoxymethyl)-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
BIA4007-10G BIA4007-5G
APOSBIA4007-10GEA 400 PLN
APOSBIA4007-10G APOSBIA4007-5G
7-Aminocephalosporanic acid
7-Aminocephalosporanic acid
Formuła: C₁₀H₁₂N₂O₅S
MW: 272.28 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005177
Numer CAS: 957-68-6