Drukuj
adonitol (Adonit)
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (2R,3s,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentol, Pentane-1,2,3,4,5-pentol, (2R,3s,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol, Adonit, Ribitol, 1,2,3,4,5-Pentanol, 1,2,3,4,5-Pentanepentol, Adonite, Pentitol, Adonitrol
BIA3219-250G BIA3219-50G
APOSBIA3219-250GEA 911 PLN
APOSBIA3219-250G APOSBIA3219-50G
adonitol (Adonit)
adonitol (Adonit)
Formuła: HOH₂C(CH(OH))₃CH₂OH
MW: 152.15 g/mol
Temp. topnienia: 102…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064291
Numer CAS: 488-81-3
Klasyfikacja Merck : 13,00168