Drukuj
Adenosine 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIA2545-100G BIA2545-10G BIA2545-25G
APOSBIA2545-100GEA 435 PLN
APOSBIA2545-100G APOSBIA2545-10G APOSBIA2545-25G
Adenosine 99%
Adenosine
Endogenous neurotransmitter.
Formuła: C₁₀H₁₃N₅O₄
Temp. topnienia: 234…236 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005752
Numer CAS: 58-61-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-389-9