Drukuj
adenina ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
BIA2543-100G BIA2543-25G BIA2543-500G
APOSBIA2543-100GEA 218 PLN
APOSBIA2543-100G APOSBIA2543-25G APOSBIA2543-500G
adenina ≥99%
adenina
Cytokin growth regulator.
  • Plant tissue culture tested
Formuła: C₅H₅N₅
MW: 135.13 g/mol
Temp. topnienia: 360…365 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041790
Numer CAS: 73-24-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-796-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00152