Drukuj
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIA1493-10G BIA1493-1G BIA1493-5G
APOSBIA1493-10GEA 2180 PLN
APOSBIA1493-10G APOSBIA1493-1G APOSBIA1493-5G
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
ABTS is a peroxidase substrate used in ELISA procedures.
Formuła: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010404
Numer CAS: 30931-67-0
Numer WE (dawny EINECS): 250-396-6