Drukuj
8-Aminonaphthalene-1,3,6-trisulphonic acid disodium salt 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIA1386-10G BIA1386-1G BIA1386-5G
APOSBIA1386-10GEA 638 PLN
APOSBIA1386-10G APOSBIA1386-1G APOSBIA1386-5G
8-Aminonaphthalene-1,3,6-trisulphonic acid disodium salt 98%
8-Aminonaphthalene-1,3,6-trisulphonic acid disodium salt
Fluorescent label for glycoproteins andsaccharides.
Formuła: C₁₀H₉NO₉S₃
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00070572
Numer CAS: 5398-34-5
Numer WE (dawny EINECS): 226-431-6