Drukuj
chlorek sodu Pure BP, Ph. Eur., JP, USP, pharma grade
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
BIA1371-1KG BIA1371-5KG
APOSBIA1371-1KGEA 218 PLN
APOSBIA1371-1KG APOSBIA1371-5KG
chlorek sodu Pure BP, Ph. Eur., JP, USP, pharma grade
chlorek sodu
Formuła: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Temp. Wrzenia: 1461 °C
Temp. topnienia: 801 °C
Gęstość: 2.17 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3
Klasyfikacja Merck : 14,08599