Drukuj
4'-hydroksyacetanilid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
BIA1214-1KG BIA1214-250G BIA1214-500G
APOSBIA1214-1KGEA 795 PLN
APOSBIA1214-1KG APOSBIA1214-250G APOSBIA1214-500G
4'-hydroksyacetanilid 98%
4'-hydroksyacetanilid
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 388
Temp. topnienia: 168…172 °C
Gęstość: 1.293 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002328
Numer CAS: 103-90-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-157-5
Klasyfikacja Merck : 13,00048