Drukuj
Fenol equilibrated stabilised
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydroksybenzen
APOSBIA1153-100MLEA 0 PLN
APOSBIA1153-100ML APOSBIA1153-500ML APOSBIA1153-250ML
Fenol equilibrated stabilised
Fenol
Formuła: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002143
Numer CAS: 108-95-2
Jednostka: 2821
ADR: 6.1,II