Drukuj
Kwas D-(-)-asparaginowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: D-Aminosuccinic acid, D(-)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (R)-(-)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (R)-(-)-Aspartic acid, (R)-()-Aminosuccinic acid, (R)-Aminosuccinic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid, D-Asparaginic acid, D-Aspartic acid, H-D-Asp-OH
BIA0866-100G BIA0866-1KG
APOSBIA0866-100GEA 110 PLN
APOSBIA0866-100G APOSBIA0866-1KG
Kwas D-(-)-asparaginowy
Kwas D-(-)-asparaginowy
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals; Materials for peptides.
Formuła: C₄H₇NO₄
Temp. topnienia: >300 °C
Gęstość: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063081
Numer CAS: 1783-96-6
Numer WE (dawny EINECS): 217-234-6