Drukuj
chlorowodorek L-argininy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIA0865-100G BIA0865-1KG BIA0865-500G
APOSBIA0865-100GEA 110 PLN
APOSBIA0865-100G APOSBIA0865-1KG APOSBIA0865-500G
chlorowodorek L-argininy
chlorowodorek L-argininy
USP, pyrogen free
Formuła: C₆H₁₅ClN₄O₂
Temp. topnienia: 226…230 °C
Gęstość: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064550
Numer CAS: 1119-34-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-275-1