Drukuj
D(+)-Prolina
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: H-D-Pro-OH, (R)-(+)-Proline, D-Proline
BIA0718-100G BIA0718-25G
APOSBIA0718-100GEA 255 PLN
APOSBIA0718-100G APOSBIA0718-25G
D(+)-Prolina
D(+)-Prolina
Formuła: C₅H₉NO₂
MW: 115.13 g/mol
Temp. topnienia: 223 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064317
Numer CAS: 344-25-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-452-7