Drukuj
kwas L(+)-asparaginowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-(+)-Aminosuccinic acid (S)-Aminobutanedioic acid (S)-Aminosuccinic acid H-Asp-OH L-Asparaginic acid L(+)-Aspartic acid, (S)-(+)-Aspartic acid, L(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, L-Aspartic acid, H-Asp-OH, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid, Asp, D
BIA0705-1KG BIA0705-500G
APOSBIA0705-1KGEA 160 PLN
APOSBIA0705-1KG APOSBIA0705-500G
kwas L(+)-asparaginowy
kwas L(+)-asparaginowy
Formuła: C₄H₇NO₄
MW: 133.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 311
Temp. topnienia: >300 °C
Gęstość: 1.66 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002616
Numer CAS: 56-84-8
Klasyfikacja Merck : 13,00845