Drukuj
tauryna ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Aminoethanesulphonic acid
BIA0603-100G BIA0603-500G
APOSBIA0603-100GEA 110 PLN
APOSBIA0603-100G APOSBIA0603-500G
tauryna ≥99%
tauryna
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
Formuła: C₂H₇NO₃S
MW: 125.15 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008197
Numer CAS: 107-35-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-483-8
Klasyfikacja Merck : 13,09163