Drukuj
kwas L (+) askorbinowy ≥99.5%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
BIA0602-1KG BIA0602-500G BIA0602-5KG
APOSBIA0602-1KGEA 232 PLN
APOSBIA0602-1KG APOSBIA0602-500G APOSBIA0602-5KG
kwas L (+) askorbinowy ≥99.5%
kwas L (+) askorbinowy
Formuła: C₆H₈O₆
Gęstość: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064328
Numer CAS: 50-81-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-066-2