Drukuj
kwas 4-aminobenzoesowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIA0601-100G BIA0601-25G
APOSBIA0601-100GEA 240 PLN
APOSBIA0601-100G APOSBIA0601-25G
kwas 4-aminobenzoesowy 99%
Formuła: C₇H₇NO₂
Temp. topnienia: 186…189 °C
Gęstość: 3,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007894
Numer CAS: 150-13-0