Drukuj
Siarczan adeniny ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIA0543-100G BIA0543-25G BIA0543-500G
APOSBIA0543-100GEA 545 PLN
APOSBIA0543-100G APOSBIA0543-25G APOSBIA0543-500G
Siarczan adeniny ≥99%
Siarczan adeniny
Cytokin growth regulatorPlant tissue culture tested.
Formuła: C₅H₅N₅·½H₂SO₄
Temp. topnienia: 210 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00213655
Numer CAS: 321-30-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-286-5