Drukuj
3-Amino-9-etylokarbazol (AEC) ≥95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 9-Etylokarbazol-3-yloamina
BIA0303-100G BIA0303-25G BIA0303-5G
APOSBIA0303-100GEA 1420 PLN
APOSBIA0303-100G APOSBIA0303-25G APOSBIA0303-5G
3-Amino-9-etylokarbazol (AEC) ≥95%
3-Amino-9-etylokarbazol (AEC)
Substrate for peroxidase.
Formuła: C₁₄H₁₄N₂
MW: 210.28 g/mol
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004964
Numer CAS: 132-32-1
Numer WE (dawny EINECS): 205-057-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III