Drukuj
Actinomycin D ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
BIA0175-25MG BIA0175-50MG
APOSBIA0175-25MGEA 2030 PLN
APOSBIA0175-25MG APOSBIA0175-50MG
Actinomycin D ≥99%
Actinomycin D
Antineoplastic antibiotic
  • Purity: ≥99%
Formuła: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Temp. topnienia: 251…253 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00005033
Numer CAS: 50-76-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-063-6
Jednostka: 3462
ADR: 6.1,II