Drukuj
Apramycin sulphate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (2R,3R,4S,5S,6S)-2-[[(2R,3S,4R,4aR,6S,7R,8aS)-7-amino-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2,3-dihydroxycyclohexyl]oxy-4-hydroxy-3-(methylamino)-2,3,4,4a,6,7,8,8a-octahydropyrano[3,2-b]pyran-2-yl]oxy]-5-amino-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4-diol, sulphuric acid, Nebramycin II, Apramycin sulphate salt, (2R,3R,4S,5S,6S)-5-Amino-2-(((2R,3S,4R,4aR,6S,7R,8aS)-7-amino-6-(((1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2,3-dihydroxycyclohexyl)oxy)-4-hydroxy-3-(methylamino)octahydropyrano[3,2-b]pyran-2-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol xsulphate, Nebramycin II sulphate
BIA0164-25G BIA0164-5G
APOSBIA0164-25GEA 1350 PLN
APOSBIA0164-25G APOSBIA0164-5G
Apramycin sulphate
Apramycin sulphate
An aminoglycoside antibiotic with bactericidal activity
Formuła: C₂₁H₄₁N₅O₁₁·H₂SO₄
MW: 637.65 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06200257
Numer CAS: 65710-07-8
Numer WE (dawny EINECS): 265-890-7