Drukuj
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: L(+)-Alaninol, L-Alaninol, (S)-2-Aminopropan-1-ol, L(+)-2-Amino-1-propanol
BIA0120-100G BIA0120-50G BIA0120-500G
APOSBIA0120-100GEA 145 PLN
APOSBIA0120-100G APOSBIA0120-50G APOSBIA0120-500G
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 99%
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Formuła: C₃H₉NO
Temp. Wrzenia: 174…176 °C
Gęstość: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064412
Numer CAS: 2749-11-3
Numer WE (dawny EINECS): 220-388-7
Jednostka: 2735
ADR: 8,II