Drukuj
Alloxan monohydrate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Pyrimidine-2,4,5,6(1H,3H)-tetraone hydrate
BIA0118-100G BIA0118-250G BIA0118-50G
APOSBIA0118-100GEA 1070 PLN
APOSBIA0118-100G APOSBIA0118-250G APOSBIA0118-50G
Alloxan monohydrate
Alloxan monohydrate
Formuła: C₄H₄N₂O₅
MW: 160.09 g/mol
Temp. topnienia: 255 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006031
Numer CAS: 2244-11-3