Drukuj
kwas 3-indolilomasłowy
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
BI9764-25G BI9764-5G
APOSBI9764-25GEA 327 PLN
APOSBI9764-25G APOSBI9764-5G
kwas 3-indolilomasłowy
kwas 3-indolilomasłowy
  • Assay (by titration) 99+%
  • Water (by Karl Fischer) < 1.0%
  • Plant tissue culture tested
Formuła: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203.24 g/mol
Temp. topnienia: 122…125 °C
Gęstość: 1.27
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005664
Numer CAS: 133-32-4
Numer WE (dawny EINECS): 205-101-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,04987